Documentos Principais
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D, 95% (CP)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D17HNO2
Número CAS:
Peso molecular:
189.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
grau
for ESR-spectroscopy
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
pf
69-71 °C (lit.)
alteração de massa
M+17
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
chave InChI
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,spleen
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
TEMPO 98%
Sigma-Aldrich
214000
TEMPO