694304
Benzamide (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzoic-1-13C acid amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC6H7NO
Peso molecular:
122.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
125-128 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
chave InChI
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)