491837
Benzamide-α-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzamide-(carbonyl-13C)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
pf
125-128 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
N[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i7+1
chave InChI
KXDAEFPNCMNJSK-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
180.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)