717932
(±)-Geosmin-(10-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2β,6α-Dimethylbicyclo[4,4.0]decan-β-ol-(10-methyl-d3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D3H19O
Peso molecular:
185.32
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C12CCCCC1(O)C(C)CCC2
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/i2D3
chave InChI
JLPUXFOGCDVKGO-BMSJAHLVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?