34023
2,4,6-Trichloroanisole-d5
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
132 °C/28 mmHg (lit.)
pf
60-62 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D
chave InChI
WCVOGSZTONGSQY-RHIBPKLGSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)