695114
Phenanthrene
sublimed grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Ravatite, [3]Helicene
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
crystals
powder and chunks
tubes
p.e.
340 °C (lit.)
pf
98-100 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
chave InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
695114-5G | 4061832779638 |
695114-1G | 4061832779621 |