235393
2,4,6-Trichloroanisole
99%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
Ensaio
99%
pb
132 °C/28 mmHg (lit.)
pf
60-62 °C (lit.)
solubilidade
benzene: soluble(lit.)
cyclohexanone: soluble(lit.)
dioxane: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
chave InChI
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?