G5908
(±)-Geosmin solution
2 mg/mL in methanol, ≥97%
Sinônimo(s):
DL-Geosmin, rel-(4R,4aR,8aS)-Octahydro-4,8a-dimethyl-4a(2H)-naphthalenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (calc. on dry substance, GC)
≥97%
concentração
2 mg/mL in methanol
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC21C(CCCC2C)(CCCC1)C
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt