F4125
Ficin from fig tree latex
saline suspension, ≥1.0 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fig tree (latex)
Nível de qualidade
forma
saline suspension
atividade específica
≥1.0 units/mg protein (biuret)
peso molecular
23.8 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
pI: 9.0
Aplicação
- in the electron paramagnetic resonance (EPR) and steady-kinetic measurements for assessing its peroxidase functionality
- for the digestion of eye tissue sections prior to immunostaining and immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for all Ficin products.
This procedure may be used for all Ficin products.