F6008
Ficin from fig tree latex
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fig tree (latex)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥1.0 units/mg protein
peso molecular
23.8 kDa
composição
Protein, 80-100% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
pI: 9.0
Aplicação
- in the proteolysis of tendon collagen
- in the digestion of Chlorophyta Ulva rigida
- to investigate it effect on protease-activated receptors 2 and 4 activation to induce itch in skin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for all Ficin products.
This procedure may be used for all Ficin products.