101500
AEBSF, Hydrochloride
AEBSF, CAS 30827-99-7, is a specific irreversible inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. A nontoxic alternative to PMSF and DFP.
Sinônimo(s):
AEBSF, Hydrochloride
Ensaio
>97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
water: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
chave InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
chymotrypsin
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem. 116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm. 6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast