Documentos Principais
36625
Supelco
2,3,6-Trichloroanisole
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5Cl3O
Número CAS:
Peso molecular:
211.47
Beilstein:
2364014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3H,1H3
chave InChI
OTFNCXLUCRUNCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocatechuic acid primary reference standard
03930590
Protocatechuic acid
Lingfei Ma et al.
Chemosphere, 211, 1166-1175 (2018-09-19)
Geosmin (GSM) and 2-methylisoborneol (2-MIB) are two common odor compounds in drinking water. In this paper, the performance of UV/chlorine was compared with that of chlorine and UV to degrade GSM (100 ng L-1) and 2-MIB (100 ng L-1) in water. UV/chlorine was further