Documentos Principais
637564
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-pyrrolidinone
97%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
185.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Boc-3-pyrrolidinone can be used as starting material in the synthesis of spirocyclic tetrahydrofuran.
Used in a study of asymmetric hydrogen-transfer bioreduction of ketones with Leifsonia alcohol dehydrogenase.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
"Synthesis of a family of spirocyclic scaffolds: building blocks for the exploration of chemical space"
Kumar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78'(13), 6529-6539 (2013)
Tetrahedron Asymmetry, 16, 2539-2539 (2005)