15369
N-Boc-ethylenediamine
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
Ensaio
≥98.0% (NT)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
p.e.
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
chave InChI
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Facile synthesis of new N-(aminocycloalkylene) amino acid compounds: Describes the use of N-Boc-ethylenediamine in the preparation of benzyl 2-{[2-(Boc-amino)ethyl]amino}acetate (G Matulevičiūtė et al., 2023).
- Synthesis of a new tripod BODIPY dye: Reports on the chemical synthesis involving N-Boc-ethylenediamine for creating a BODIPY dye (H Wang et al., 2022).
- Single‐Entity Electrocatalysis: Discusses the application of N-Boc-ethylenediamine in modifying Co3O4 nanoparticles used in electrocatalysis (T Quast et al., 2021).
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?