Documentos Principais
382027
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethanolamine
98%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
Beilstein:
2353995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
densidade
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
chave InChI
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
382027-25ML4061838126986
382027-5ML4061838126993