Key Documents
416444
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)-1-propanol
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COC(O)NHCH2CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Beilstein:
1860807
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.453
densidade
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11)
chave InChI
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Lan Yao et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-28)
Polymeric nanomaterials made from amphiphilic block copolymers are increasingly used in the treatment of tumor tissues. In this work, we firstly synthesized the amphiphilic block copolymer PBnMA-b-P(BAPMA-co-PEGMA) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization using benzyl methacrylate (BnMA), poly (ethylene