Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
48-49 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
chave InChI
KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- imidazol-1-yl-acetic acid hydrochloride
- cis-disubstituted aziridine ester via aza-Darzens reaction
- 1,10-diaza-18-crown-6 based sensors bearing a coumarin fluorophore
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
46 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?