Documentos Principais
A3041
Sigma-Aldrich
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
chave InChI
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-Alanine t-butyl ester is a C-terminal blocked derivative of β-alanine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)