Key Documents
306142
Sigma-Aldrich
β-Alanine ethyl ester hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2COOCH2CH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein:
3559095
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
67-70 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
chave InChI
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3