17354
2-(Boc-amino)ethyl bromide
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Boc-2-bromoethyl-amine, tert-Butyl N-(2-bromoethyl)carbamate
Ensaio
≥97.0% (GC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
30-32 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
bromo
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
chave InChI
TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?