Documentos Principais
8.20176
Sigma-Aldrich
Brometo de 2-bromoetilamônio
for synthesis
Sinônimo(s):
Brometo de 2-bromoetilamônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
204.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
219-924-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
171-176 °C
solubilidade
>500 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].BrCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
chave InChI
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Conceitos para um novo método rápido e simples de HPLC para quantificação de fosfomicina trometamol: Este estudo utilizou 2-aminoheptano em métodos de HPLC para quantificar fosfomicina trometamol, demonstrando sua utilidade na análise farmacêutica (M Piponski et al., 2022).
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 99,0%
Intervalo de fusão (limite inferior): ≥ 171 °C
Intervalo de fusão (limite superior): ≤ 176 °C
Identidade (IV): passa no teste
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup