Documentos Principais
D1529
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzeno
≥99%
Sinônimo(s):
2,4-Dinitro-1-fluorobenzeno, DNFB, DNPF, FDNB, Reagente de Sanger
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)2C6H3F
Número CAS:
Peso molecular:
186.10
Beilstein:
398632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
p.e.
178 °C/25 mmHg (lit.)
pf
25-27 °C (lit.)
densidade
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
chave InChI
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 1-fluoro-2,4-dinitrobenzeno (DNFB) é um reagente que modifica os aminoácidos N-terminais de proteínas e peptídeos. O DNFB também é comumente conhecido como o reagente de Sanger, assim chamado por causa de Frederick Sanger, que em 1945 descreveu em um artigo clássico o uso de DNFB para derivatização de proteínas e peptídeos especificamente nos seus terminais N.†
Aplicação
O 1-fluoro-2,4-dinitrobenzeno foi usado para induzir hipersensibilidade de contato grave em camundongos e monitorar a expressão gênica pelo método de imageamento in vivo, e para induzir coceira crônica como modelo para analisar o comportamento de coçar.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O 1-fluoro-2,4-dinitrobenzeno é um hapteno que provoca sensibilidade ao contato, usado com frequência em estudos experimentais de hipersensibilidade ao contato, para induzir modelo de coceira e dermatite atópica. A ativação de mastócitos é um passo essencial na sensibilidade induzida por DNFB. O DNFB se liga de forma covalente ao aminoácido N-terminal da proteína e ajuda no sequenciamento de Sanger.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
164 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Imaging protective mast cells in living mice during severe contact hypersensitivity
Reber LL, et al.
JCI insight, 2(9), e92900-e92900 (2017)
Microbial Genetics (2014)
Bamboo salt suppresses skin inflammation in mice with 2, 4-dinitrofluorobenzene-induced atopic dermatitis
Yoou MS, et al.
Chinese Journal of Natural Medicines, 16(2), 97-104 (2018)
Tac1-Expressing Neurons in the Periaqueductal Gray Facilitate the Itch-Scratching Cycle via Descending Regulation
Gao ZR, et al.
Neuron, 101(9), 45-59 (2018)
Beatrice Parma et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 40(1), 248-248 (2021-08-09)
The identification of novel targets is of paramount importance to develop more effective drugs and improve the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC), the leading cause of cancer-related deaths worldwide. Since cells alter their metabolic rewiring during tumorigenesis and