42085
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzeno
purum p.a., ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,4-Dinitro-1-fluorobenzeno, DNFB, DNPF, FDNB, Reagente de Sanger
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
p.e.
178 °C/25 mmHg (lit.)
pf
25-27 °C (lit.)
densidade
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
grupo funcional
fluoro
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
chave InChI
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- For aminoglycoside compounds such as amikacine, tobramycine, gentamycine, sisomycine, neamine, neomycine-B and neomycine-C.
- To examine the kinetic analysis and analytical uses of reaction with thiols in the presence of several surfactants.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
164 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?