Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
116 °C/22 mmHg (lit.)
pf
−9-−6 °C (lit.)
densidade
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
chave InChI
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter