73177
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzeno
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,4-Dinitro-1-fluorobenzeno, DNFB, DNPF, FDNB, Reagente de Sanger
About This Item
Produtos recomendados
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
(Solid or Semi-Solid or Chunk(s) or Paste or Liquid)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
light yellow to very dark green-yellow, and Light Green to Very Dark Green
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
p.e.
178 °C/25 mmHg (lit.)
pf
25-27 °C (lit.)
densidade
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
chave InChI
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
164 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?