216593
Ammonium hexafluorophosphate
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Azanium hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.98% trace metals basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
58 °C (lit.)
solubilidade
acetic acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
densidade
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
chave InChI
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?