205877
Palladium(II) bromide
99%
Sinônimo(s):
Palladium dibromide, Palladous bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
densidade
5.173 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.