Documentos Principais
206121
Sigma-Aldrich
Platinum(II) bromide
98%
Sinônimo(s):
Dibromoplatinum, Platinum Dibromide
About This Item
Fórmula linear:
PtBr2
Número CAS:
Peso molecular:
354.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38191304
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
pf
250 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Pt]Br
InChI
1S/2BrH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.