Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
T7505
Sigma-Aldrich
Hidróxido de tetrametilamônio
≥97%
Sinônimo(s):
TMAH
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4N(OH) · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
181.23
Beilstein:
3714235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
densidade de vapor
1.1 (vs air)
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
878 °F
peso molecular
181.23 g/mol
Lim. expl.
36 %
pf
67-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
chave InChI
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O hidróxido de tetrametilamônio (TMAOH) é um agente de emparelhamento de íons normalmente usado em química analítica. Ele é usado na análise de compostos marinhos por cromatografia de camada fina-pirólise-cromatografia gasosa-espectrometria de massa (TLC-pirólise-GC/MS) e dessorção térmica/capilar GC/espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. O TMAOH é usado na técnica de eletroforese de zona capilar para a separação de ânions inorgânicos. Alguns estudos relatam a reassociação de oligonucleotídeos na presença de TMAOH. O TMAOH auxilia na síntese de compostos orgânicos e inorgânicos, como halogenetos de vinila e ditiocarboxilatos de tetrametilamônio. É útil na preparação de nanopartículas de óxido de ferro para uso como agentes de contraste de imagens de ressonância magnética.
Aplicação
O hidróxido de tetrametilamônio pentahidratado foi usado na síntese de cristais de semente de silicalita-1.
O hidróxido de tetrametilamônio pentaidratado foi usado em um estudo para avaliar cepas de espécies de Pseudomonas por um processo de caracterização por cromatografia gasosa em uma única etapa. Ele também foi usado em um estudo para investigar baterias de hidretos metálicos em estado sólido, oxi-hidróxido de níquel-hidreto metálico e dióxido de manganês-hidreto metálico.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,thymus
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
T J Wade et al.
Applied microbiology, 27(2), 303-311 (1974-02-01)
Strains of saccharolytic and nonsaccharolytic Pseudomonas species were examined by a new single-step gas chromatographic characterization procedure. Cells were digested in a methanolic solution of tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, and the digestates were subjected to gas-liquid chromatographic analysis. The chromatograms were
Solid-state metal hydride batteries using tetramethylammoniumhydroxidepentahydrate
Kuriyama, N., et al.
Solid State Ionics, 53-56, 688-688 (1992)
High conductivity and phase transitions of tetramethylammoniumhydroxidepentahydrate, (CH3)4NOH?5H2O
Kuriyama, N., et al.
Solid State Ionics, 40-41, 906-906 (1990)
ZuLiang Chen et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 375(1), 182-187 (2003-01-10)
In this paper, the use of an ion-pairing reagent to improve the separation selectivity of inorganic anions in CZE was demonstrated by the addition of tetramethylammonium hydroxide (TMAOH) to the electrolyte. The separation of inorganic anions (Cl(-), I(-), Br(-), NO(2)(-)
Markus Welcker et al.
Genes & development, 27(23), 2531-2536 (2013-12-04)
The Fbw7 tumor suppressor targets a broad network of proteins for ubiquitylation. Here we show critical functions for Fbw7 dimerization in regulating the specificity and robustness of degradation. Dimerization enables Fbw7 to target substrates through concerted binding to two suboptimal