328251
Tetramethylammonium hydroxide solution
10 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
17.5 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
concentração
10 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.3521
pH
(ca.13 at 20 °C (68 °F))
solubilidade
water: soluble
densidade
1.006 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- A reactant to synthesize epoxy-polyhedral oligomeric silsesquioxanes (EPOSS) via sol-gel method using 2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane (ECTMS) in IPA.
- An ionic liquid to modify SnO2 nanocrystals, which are applicable as an efficient electron transport layer in perovskite solar cells.
TMAH can also be used as an anisotropic etchant for silicon due to its high silicon etching rate. The main advantage of using TMAH is that it causes no danger to electrical circuits due to the absence of alkali ions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,thymus
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?