177806
Tetraethylammonium hydroxide solution
20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
TEA hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
20 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.373
densidade
1.01 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Chromatographic applications: It plays a role in the preparation of ferrofluid from adipic acid-coated magnetic nanoparticles and hydrophobic deep eutectic solvent used in dispersive micro-solid-phase extraction, enhancing the pre-concentration and determination of clozapine in biological samples (Nia and Hadjmohammadi, 2023).
- Material and interfacial science: Utilized in the remote control of polyelectrolyte-surfactant mixtures, tetraethylammonium hydroxide solution aids in creating responsive materials and interfacial properties for innovative material science applications (Schnurbus et al., 2022).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?