D1262
P1,P4-Di(adenosine-5′) tetraphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
A(5′)p4(5′)A, Diadenosine tetraphosphate ammonium salt
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H28N10O19P4.H3N/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(45-19)1-43-50(35,36)47-52(39,40)49-53(41,42)48-51(37,38)44-2-8-12(32)14(34)20(46-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);1H3/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;/m1./s1
chave InChI
JTLRVYSRZSPJKJ-AHKIGRPSSA-N
Informações sobre genes
human ... PLD1(5337) , PLD2(5338) , PLD3(23646) , PLD4(122618) , PLD5(200150)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?