D1387
P1,P3-Di(adenosine-5′) triphosphate ammonium salt
Sinônimo(s):
A(5′)P3(5′)A, Diadenosine triphosphate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Impurezas
Other adenosine phosphates, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)n5cnc6c(N)ncnc56)C(O)C3O
InChI
1S/C20H27N10O16P3.H3N/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(43-19)1-41-47(35,36)45-49(39,40)46-48(37,38)42-2-8-12(32)14(34)20(44-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);1H3
chave InChI
PKSQTRWRSNNYCW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Quantidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)