Key Documents
B80003
Sigma-Aldrich
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
98%
Sinônimo(s):
(γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
268.11
Beilstein:
157547
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
crystals
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
72-74 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
chave InChI
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3