B66302
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
95%
Sinônimo(s):
1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl bromide
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
80-83 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
chave InChI
CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B66302-100G | 4061833435342 |
B66302-10KG | |
B66302-25G | 4061833435359 |