100919
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
98%
Sinônimo(s):
1-Phthalimido-4-bromobutane, 2-(4-Bromobutyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(4-Bromobutyl)phthalimide, 4-Bromobutylphthalimide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
pf
76-80 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
arquitetura do polímero
functionality: heterobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CCCCBr)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C12H12BrNO2/c13-7-3-4-8-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
chave InChI
UXFWTIGUWHJKDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Biologically important N4,N9-disubstituted 4,9-diaminoacridine derivatives.
- Imidazo[4,5-b]pyridine derivatives applicable in the preparation of ketolide antibiotics.
- Calix[4]arene and thiacalix[4]arene-based oxamate ligands.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?