230995
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
96%
Sinônimo(s):
3-Bromopropionaldehyde ethylene acetal
Ensaio
96%
forma
liquid
contém
sodium bicarbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
68-70 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.542 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-2-1-5-7-3-4-8-5/h5H,1-4H2
chave InChI
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is a cyclic ether derivative with a dioxolane ring, used as a building block in organic synthesis and polymer industry.
Aplicação
- as starting reagent for the synthesis of (5Z,9Z)-5,9-hexadecadienoic acid, (5Z,9Z)-5,9-nonadecadienoic acid and (5Z,9Z)-5,9-eicosadienoic acid
- in synthesis of 1-deoxy-castanospermine and 1-deoxy-8a-epi-castanospermine
- in asymmetric total synthesis of both enantiomers of marine mollusk metabolite pulo′upone via Evans′ asymmetric Diels-Alder reaction
- as alkylating agent for amines, dithianes and carboximides
- with eynamides and sodium azide in a "one-pot" synthesis of triazoles
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?