Documentos Principais
242500
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
97%
Sinônimo(s):
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
169.02
Beilstein:
1280132
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
contém
0.2% potassium carbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
148-150 °C (lit.)
densidade
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
bromo
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(CBr)OC
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane (Bromoacetaldehyde dimethyl acetal) was used in the synthesis of 2,3-O-acetal via reaction with 2,3-diol in the presence of 10-camphorsulphonic acid (CSA).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
53 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
1→2 Migration and concurrent glycosidation of phenyl 1-thio-α-mannopyranosides via 2, 3-O-cyclic dioxonium intermediates.
Tetrahedron, 59(2), 249-254 (2003)
Ping Xu et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Hyperbranched polycaprolactone with controlled structure was synthesized by reversible addition-fragmentation chain transfer radical ring-opening polymerization along with self-condensed vinyl polymerization (SCVP) of 2-methylene-1,3-dioxepane (MDO). Vinyl 2-[(ethoxycarbonothioyl) sulfanyl] propanoate (ECTVP) was used as polymerizable chain transfer agent. Living polymerization behavior was