10907
Chloroacetaldehyde solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥45.0% in H2O (density determination)
Sinônimo(s):
CLACH
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Nível de qualidade
Formulário
solid
concentração
≥45.0% in H2O (density determination)
p.e.
80-100 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO/c3-1-2-4/h2H,1H2
chave InChI
QSKPIOLLBIHNAC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?