10906
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Wacker Chemie AG, produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
CADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxyethane, Dimethyl chloroacetal
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Ensaio
≥99.0% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
128-130 °C (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-(chloromethyl)-4,7-dethyl-1,3-dioxepane
- 2-(chloromethyl)-5,6-benzo-1,3-dioxepane
- ketene dimethyl acetal
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?