128910
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
synthesis grade, ≥95%
Sinônimo(s):
BSA
About This Item
Produtos recomendados
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
chave InChI
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
Aplicação
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?