123986
Bromoacetaldehyde diethyl acetal
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1,1-diethoxyethane, Bromoacetal
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
pb
66-67 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CBr)OCC
InChI
1S/C6H13BrO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup