Documentos Principais
272477
Sigma-Aldrich
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
183.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acetal
bromo
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(CCBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of spiro cyclobutanones.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Radical cyclization?fragmentation of ω-haloalkyl cyclobutanones: a modular approach to medium-sized carbocycles.
Oh HS and Cha JK.
Tetrahedron Asymmetry, 14(19), 2911-2917 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
272477-1G
272477-5G4061826144299