226122
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinônimo(s):
Bromoacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
densidade
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
BrCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
chave InChI
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?