Documentos Principais
728950
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionaldehyde diethyl acetal
95%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1,1-diethoxypropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
211.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.439
densidade
1.198 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
62.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)