Documentos Principais
329991
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane
97%
Sinônimo(s):
Chloroacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
122.55
Beilstein:
103229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
157-158 °C (lit.)
densidade
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
chave InChI
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane is commonly used in industrial manufacturing processes.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J Luong et al.
Journal of chromatography. A, 1255, 216-220 (2012-03-14)
Oxygenated compounds like methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, acetaldehyde, crotonaldehyde, ethylene oxide, tetrahydrofuran, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolane, and 2-chloromethyl-1,3-dioxolane are commonly encountered in industrial manufacturing processes. Despite the availability of a variety of column stationary phases for chromatographic separation, it is difficult