Key Documents
225088
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylphenol
97%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-o-cresol
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Beilstein:
2802317
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
160-162 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
chave InChI
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The spectrophotometric course of the reaction of 5-amino-2-methylphenol with p-benzoquinone di-imine was studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Allergic contact dermatitis caused by cysteamine hydrochloride in permanent wave agent-A new allergen for hairdressers in Japan.
Kazue Nishioka et al.
Contact dermatitis, 80(3), 174-175 (2018-12-12)
Benzoquinone imines. Part IX. Mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone di-imines with m-aminophenols.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 5, 539-548 (1972)