472611
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
2-[(Bromomagnesio)methyl]-1,3-dioxolane, Bromo(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)magnesium
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65-67 °C
densidade
0.938 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Mg/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- 3-[11C]-Propionaldehyde, a key intermediate for the synthesis of radiolabeled compound [11C]SN-38, wherein SN-38 is 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin.
- 1-[(S)-2,2-Dimethyl-(1,3)-dioxolan-4-yl]-4-(1,3-dioxolan2-yl)-2-ol by reacting with D-glyceraldehyde, which is further used to synthesize unsaturated nucleosides.
- A bicyclo carboxylate intermediate, which is employed in the total synthesis of spirovibsanin A.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?