M6949
Madecassoside from Centella asiatica
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Madecassoside, Asiaticoside A, Redermic
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)OCC3OC(C(C(C3O)O)O)OC(=O)C54C(C(C(CC5)C)C)C6=CCC7C8(C(C(CC7(C6(CC4)C)C)O)C(C(C(C8)O)O)(CO)C)C)CO
InChI
1S/C48H78O20/c1-19-10-11-48(13-12-46(6)22(28(48)20(19)2)8-9-27-44(4)14-24(52)39(61)45(5,18-50)38(44)23(51)15-47(27,46)7)43(62)68-42-35(59)32(56)30(54)26(66-42)17-63-40-36(60)33(57)37(25(16-49)65-40)67-41-34(58)31(55)29(53)21(3)64-41/h8,19-21,23-42,49-61H,9-18H2,1-7H3
chave InChI
BNMGUJRJUUDLHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?