SMB00400
Ligustilide
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-butylidene-4,5-dihydro-1(3H)-isobenzofuranone, 3-butylidene-4,5-dihydrophthalide
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
liquid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O/C1=C\CCC)C2=C1CCC=C2
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3/b11-8-
chave InChI
IQVQXVFMNOFTMU-FLIBITNWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?